Key Documents
C-262
Supelco
Cinnabarinic acid solution
1 mg/mL in DMSO, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnavalininic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in DMSO
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup