C-218S
Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL
THCA-A, 500 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte))
Format
multi-component solution
Température de stockage
−70°C
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup