Principaux documents
900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.48
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
250 μg/mL in ethanol
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900108E-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C