Principaux documents
890899P
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane; N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, Avanti Polar Lipids
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H81NO2
Poids moléculaire :
620.09
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O(CCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CC(OCCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CN(C)C
Clé InChI
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cationic lipids like DODMA are recognized as non-viral transporters for gene therapy. DODMA is employed in the creation of cationic liposomes or lipid nanoparticles (LNP) that require a neutral or minimal zeta potential. DODMA exhibits high efficacy in encapsulating nucleic acids because it can temporarily lower the pH.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable