Principaux documents
890813P
Avanti
VSA 2
Synonyme(s) :
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C94H147NO42
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1963.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Vaccine development
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable