Principaux documents
872101C
Avanti
16:0-20:4 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872101C
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C61H107 N2O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1043.48
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (872101C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 872101C
Concentration
10 mg/mL (872101C-25mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C61H104NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-34-36-39-42-45-48-51-59(63)62-54-55-69-72(66,67)70-57-58(56-68-60(64)52-49-46-43-40-37-33-24-21-18-15-12-9-6-3)71-61(65)53-50-47-44-41-38-35-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h16-17,19-20,25-28,31-32,34
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872101C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3