870126P
Avanti
16:0 azidocaproyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870126P, powder
Synonyme(s) :
16:0 azidocaproyl PE, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-azidohexanoyl) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (870126P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870126P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870126P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870126P
Type de lipide
click reagents
headgroup modified lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available