Principaux documents
860697P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H50D7NO12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.82
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860697P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (860697P)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Description générale
Lactosyl(β) sphingosine-d7 is a deuterated derivative of lactosyl(β) sphingosine.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable