860544P
Avanti
C12 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P, powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β-1,1′ N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860544P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
Clé InChI
IYCYEZLMOLRFAN-YJMGPQMXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques