Principaux documents
860091W
Avanti
C18:0 GD1a (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C18:0 disialoganglioside-GD1a (d18:1/18:0, diammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C84H154N6O39
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1872.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860091W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C