857135P
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857135P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857135P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857135P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3