852448C
Avanti
18:0 dimethylacetal
octadecanal-dimethylacetal, chloroform
Synonyme(s) :
1,1-Dimethoxyoctadecane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (852448C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 852448C
Concentration
10 mg/mL (852448C-10mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3