840027C
Avanti
E. coli PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027C
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylethanolamine (E. coli)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840027C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027C
Concentration
10 mg/mL (840027C-25mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+/t37-/m1/s1
Clé InChI
FHQVHHIBKUMWTI-JPPWSRCLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3