810258E
Avanti
C11 TopFluor™ GM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E, ethanol solution
Synonyme(s) :
C11 TopFluor GM3 Ganglioside (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810258E-100ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E
Concentration
0.1 mg/mL (810258E-100ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup