810220P
Avanti
C6-NBD Galactosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810220P, powder
Synonyme(s) :
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (810220P-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810220P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques