810195C
Avanti
18:1-12:0 NBD PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 810195C
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810195C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810195C
Concentration
1 mg/mL (810195C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3