Principaux documents
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Synonyme(s) :
16:0-d9 Ceramide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H58D9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available