Principaux documents
700342E
Avanti
Leukotriene C4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
6R-(((R)-2-((S)-4-amino-4-carboxybutanamido)-3-((carboxymethyl)amino)-3-oxopropyl)thio)-5S-hydroxyicosa-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H47N3O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.77
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-65 to -96°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC[C@H](O)[C@H](SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)/C=C/C=C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700342E-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C