Key Documents
700247P
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,7ß-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H44NNaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700247P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable