Principaux documents
700036P
Avanti
4β-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholest-5-ene-3b,4b-diol; 110803
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.65
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
cholest-5-ene-3β,4β-diol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (700036P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700036P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1O)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3
Clé InChI
CZDKQKOAHAICSF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4β-hydroxycholesterol is an endogenous oxysterol, which is formed by cytochrome P450 3A (CYP3A4) and CYP3A5.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
4β-hydroxycholesterol acts as a marker for cytochrome P450 3A (CYP3A4/5) activity.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700036P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700036P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
4beta-hydroxycholesterol as an endogenous marker for CYP3A4/5 activity. Stability and half-life of elimination after induction with rifampicin
Diczfalusy U, et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, 67(1), 38-43 (2009)
Michael E Abrams et al.
Nature microbiology, 5(7), 929-942 (2020-04-15)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon-stimulated gene that converts cholesterol to the oxysterol 25-hydroxycholesterol (25HC). Circulating 25HC modulates essential immunological processes including antiviral immunity, inflammasome activation and antibody class switching; and dysregulation of CH25H may contribute to chronic inflammatory disease