Principaux documents
330732
Avanti
LightSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
LightSPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVE MASS SPEC PRIMARY STANDARD
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.28
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
methanol solution
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
SINGLE-VIAL PREPARED LIPIDOMIC ANALYTICAL STANDARD
MIXTURE OF 13 PRIMARY LIPID STANDARDS AT A CONCENTRATION OF 100μG/ML EACH.  EACH SEALED AMPULE CONTAINS 1ML METHANOL SOLUTION. CONCENTRATIONS ARE VERIFIED FOR USE AS A QUANTITATIVE STANDARD.
Mixture Component
  • 15:0-18:1 PC
  • 18:1 Lyso PC 
  • 15:0-18:1 PE
  • 18:1 Lyso PE
  • 15:0-18:1 PG 
  • 15:0-18:1 PI 
  • 15:0-18:1 PS
  • 15:0-18:1-15:0 TG 
  • 15:0-18:1 DG 
  • 18:1 MG 
  • 18:1 Chol ester 
  • d18:1-18:1 SM
  • C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Conditionnement
2ML Amber Glass Sealed Ampule (330732-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LightSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLFDS
  • 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLFDS
  • 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 330724C18:1 MG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
  • 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research - A Croda Brand 860587C 100μg/mLFDS
  • 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
Afficher tout (12)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1