Z743792
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, hinged rack, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
ART 200
hinged rack
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3552-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL