Z742595
Accuris™ SmartDoc™ narrow band pass filter
535nm filter; Used for imaging green stains
Synonyme(s) :
Accuris™ SmartDoc™
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
535nm filter; Used for imaging green stains
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific E5001-535