Z742416
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube™ and QianCap™
septa 12 mL, max. pressure 180 psi
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE face
white silicone backing
Fabricant/nom de marque
Q Labtech 100-000825-001
Paramètres
180 psi max. pressure