Principaux documents
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
pack of 6 ea
D.E. × H
80 mm × 45 mm
Capacité
90 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
80 mm × 45 mm
Description générale
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC