Z677876
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
200 μL
Gamme de volumes:
1-200 μL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque:
Finn 94060313
Produits recommandés
Matériaux
colorless tip
yellow
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Finn 94060313
Volume maximum
200 μL
Gamme de volumes
1-200 μL
Description générale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries