Principaux documents
Z645788
Tear-off chemical spill pads
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Clear-spill R1C
Disponibilité
not available in ROW, USA and Canada
Description générale
Wall mountable pack containing 10 perforated sheets ideal for siting near to areas posing potential hazard. Each pad absorbs 1.1 litres.