Z611220
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9211380
L × D.I. × D.E.
80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Diam. du tube
0.95 mm
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.