Z567426
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 5 mm, L 178 mm
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
quartz tube
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 703-PQ-7
Longueur
178 mm
D.E.
5 mm
Courbure
51 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi × concentricité × courbure
0.38 mm × 51 μm × 51 μm