Principaux documents
Z529508
Coors porcelain mortar
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41101702
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
porcelain
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66328
Capacité
1200 mL
Partie supérieure, D.E. × H
180 mm × 110 mm
Description générale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.