Principaux documents
Z274011
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
Synonyme(s) :
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Utilisation
oven
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60600-1100
Plage de mesure de la température
20-130 °C
Longueur
145 mm
Description générale
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Informations légales
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1