Principaux documents
Z266019
Supelco
Latch-lid TLC developing chambers
For use with 10 cm × 10 cm plates
Synonyme(s) :
Locking Lid Thin-layer chromatography developing chambers
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Description générale
Les systèmes Latch-Lid ont un système de fermeture en acier inoxydable unique qui maintient fermement en place le couvercle et la cuve. Cela permet une saturation parfaite de la chambre avec les vapeurs de solvant et donc un développement uniforme des chromatogrammes. Le haut de la cuve en verre est plat, les bords intérieurs et extérieursbiseautés pour plus de sécurité, et ke fond de cuve est plat pour une plus grande stabilité. A utiliser avec comme accessoires des racks multi-plaques pour le développement multiple de 6 plaques CCM maximum.
Rejilla no incluida.
Application
  • Toxicity Assessment of Nickel Using Aspergillus niger and Its Removal from an Industrial Effluent.: This study focuses on determining the Nickle concentration using Aspergillus niger and explores its removal from industrial effluent. The research provides valuable analytical techniques for environmental chemists focusing on bioremediation and industrial waste management (Rajendran et al., 2002).
Informations légales
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Les clients ont également consulté
Srishti Dar et al.
Nature protocols, 12(2), 390-400 (2017-01-27)
The process of membrane fission is fundamental to diverse cellular processes such as nutrient uptake, synaptic transmission and organelle biogenesis, and it involves the localized application of curvature stress to a tubular membrane intermediate, forcing it to undergo scission. Alternative