Key Documents
Z265500
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
Silica Gel TLC Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 47011
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
Most rugged silica gel plates available.
Informations légales
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.