Z231916
Duran® beakers
capacity 3,000 mL, low form
Synonyme(s) :
211066807
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
210 mm × 152 mm
Capacité
3,000 mL