Key Documents
Z215279
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.440.2
Longueur
400 mm
Diam. de la pale
40 mm
Diam. de l'axe
6 mm