Z177342
Scienceware® micro funnel
top I.D. 24 mm, stem diam. 4.5 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14685-0024
Diam. de la tige
4.5 mm
D.I. de la partie supérieure
24 mm
Description générale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP