Principaux documents
Z164003
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
plain top
L × D.I. × D.E.
81 cm × 40 mm × 45 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.