Z137391
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 9542-20
Diamètre
64 mm