Z136735
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
for flask size 0.5 ‑ 12 L
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 807514
Diam. × L
10 mm × 580 mm