W399809
2-Methyl-1-butanol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol, 2-methylbutyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C mmHg (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
alcohol; whiskey; wine-like
Chaîne SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
<li><strong>Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.</strong>: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).</li>
</ul>
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
108.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.5 °C - closed cup