W342203
trans,trans-2,4-Undecadienal
≥95%, FG
Synonyme(s) :
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; spicy
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
Clé InChI
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves