Principaux documents
W340210
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
3402
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.270
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; vegetable; fruity
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
Clé InChI
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Lorenzo Boggia et al.
BMC plant biology, 15, 102-102 (2015-04-19)
The dynamics of plant volatile (PV) emission, and the relationship between damaged area and biosynthesis of bioactive molecules in plant-insect interactions, remain open questions. Direct Contact-Sorptive Tape Extraction (DC-STE) is a sorption sampling technique employing non adhesive polydimethylsiloxane tapes, which