Documents
W274003
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Benzyl isobutyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.25
Numéro FEMA:
2740
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
159
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.025
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Impuretés
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
250-251 °C (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; spicy; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves