W237701
Succinate de diéthyle
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Butanedioate de diéthyle
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
6 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; grape; fruity; waxy; floral
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Impact of indigenous Oenococcus oeni and Lactiplantibacillus plantarum species co-culture on Cabernet Sauvignon wine malolactic fermentation: Kinetic parameters, color, and aroma : cette étude explore le procédé de fermentation en co-culture dans le vin Cabernet Sauvignon, en se concentrant sur les paramètres cinétiques, la couleur et l'arôme. Le succinate de diéthyle a été analysé parmi les composés volatils, contribuant au profil aromatique complexe du vin. (Zhang et al., 2024).
- Enhancement of ester biosynthesis in blueberry wines through co-fermentation via cell-cell contact between Torulaspora delbrueckii and Saccharomyces cerevisiae : la recherche explore le rôle du contact cellule-cellule dans la biosynthèse des esters pendant la co-fermentation des vins de myrtille. Le succinate de diéthyle est l'un des principaux esters produits, améliorant significativement le profil d'arômes et de saveurs du vin. (Wang et al., 2024).
- Enhancing blueberry wine aroma: Insights from cultivar selection and berry sorting : cet article scientifique étudie l'influence des différents cultivars de myrtille et des méthodes de tri sur l'arôme du vin de myrtilles, en mettant l'accent sur la production d'esters aromatiques tels que le succinate de diéthyle. (Wang et al., 2023).
- Comparative analysis of microbial communities and volatile flavor components in the brewing of Hongqu rice wines fermented with different starters : l'étude présente une analyse comparative des communautés microbiennes et de leur impact sur les composants aromatiques volatils, notamment le succinate de diéthyle, dans les vins de riz Hongqu fermentés avec différentes cultures de départ (starters). (Chen et al., 2023).
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, diethyl succinate, CAS Registry Number 123-25-1 : cette mise à jour fournit une évaluation de la sécurité du succinate de diéthyle en tant qu'ingrédient de parfum, avec des données toxicologiques complètes et des directives d'utilisation. (Api et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup