T70602
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable