T68403
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
72-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable