Key Documents
T308927
4A-METHYL-4,4A,5,6-TETRAHYDRO-2,7(1H,3H)-QUINOLINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Autres remarques