Key Documents
T156175
2-[3-[(5-NITRO-PYRIDIN-2-YL)-HYDRAZONOMETHYL]-INDOL-1-YLMETHYL]-BENZONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.412
Numéro MDL:
Autres remarques