Accéder au contenu
SYNC579110
Synthware water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
Synonyme(s) :
Synthware C579110, glass distilling column
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C579110
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS19/22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C579110
jacket H
110 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.