Merck
SYNC201080
Synthware jacketed reflux condenser
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
Synonyme(s) :
Synthware C201080
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
jacket L
80 mm
General description
Synthware reflux condenser features a 80 mm jacketed length for superior cooling efficiency. I.D. of inner tube is designed large enough to accept a thermometer. Supplied with one holed compression cap and one Viton® O-ring. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SYNC201080-1EA04061832190808